Learn More
Elma™ Cesta en miniatura
Descripción
- Cesta para limpiar piezas pequeñas
- Fabricada de acero inoxidable
- Compatible con Elma™ Patas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cesta pequeña |
| Diámetro (métrico) | 64 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Fisherbrand Seleccionar, Fisherbrand FÁCIL, Elmasonic PAG, Elmasonic Seleccionar, Elmasonic FÁCIL |
| Modelo | 5 secciones |
| Altura (métrico) | 16 mm |