Learn More
Applied Biosystems™ MiniAmp™ Thermal Cycler + Plastics
Código de producto. 17172432 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Includes 5 x MicroAmp TriFlex 3 x 32-well PCR Reaction Plates (100 plates total)
Includes MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps, 0.2 mL (125 strips)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción unitSize
17172432 Includes 5 x MicroAmp TriFlex 3 x 32-well PCR Reaction Plates (100 plates total) cada uno
17173179 Includes MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps, 0.2 mL (125 strips) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27968
Código de producto. 17172432 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A41195
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27968
El termociclador Applied Biosystems MiniAmp es un termociclador compacto, exacto y económico diseñado para adaptarse a todos los flujos de trabajo de PCR esenciales de su laboratorio.
The Applied Biosystems MiniAmp Thermal Cycler is a compact, accurate, and economical thermal cycler designed to fulfill basic laboratory thermal cycling needs. It has a 5-inch color touchscreen for easy control and may also be accessed through our Thermo Fisher Connect cloud-based platform, providing the freedom to design and securely upload methods from any mobile device or desktop computer.
  • Tamaño reducido
  • El flujo de aire es de delante hacia atrás, por lo que puede ajustar varias unidades una junto a la otra para ahorrar un valioso espacio en el banco
  • Diseñado para su uso con el sistema de PCR ProFlex™ de 3 x 32 pocillos y todos los termocicladores de 96 pocillos estándares de Applied Biosystems
  • Lengüetas laterales dobles fáciles de cortar para una separación sencilla en tres placas individuales de 32 pocillos
  • Con semifaldón para un fácil manejo y etiquetado
  • Volumen de trabajo estándar de 250 µl, con un volumen de pocillo máximo de 300 µl cuando se utiliza con una película adhesiva
  • Etiquetado alfanumérico en cada placa de 32 pocillos para facilitar la identificación de los pocillos
  • Certificado de ausencia de ADN humano, ARNasa y ADNasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud térmica ±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C)
Contenido y almacenamiento • Termociclador MiniAmp
• 5 x placas de reacción de PCR MicroAmp Triflex de 3 x 32 pocillos (100 placas en total)
• 2 x películas adhesivas transparentes de 32 pocillos MicroAmp (100 precintos en total)
Compatibilidad de alto rendimiento Protocolos manuales
Uniformidad térmica < 0,5 °C (20 s después de alcanzar 95 °C)
Velocidad de reacción Rápida, estándar
Dimensiones 39 x 19 x 20 cm (15,4 x 7,5 x 7,9 in)
Capacidad 96 pocillos, 0,2 ml
Tensión 100 - 240 V
Tipo de pantalla Pantalla táctil a color TFT LCD de 12,7 cm (5 pulg)
Tipo de producto Termociclador
Garantía Garantía limitada
Intervalo térmico De 0 °C a 100 °C
Interfaz de usuario USB, Wi-Fi, Ethernet
Vataje 500 W
Velocidad de rampa máxima 3 °C/s (bloque), 2,2 °C/s (muestra)
N.º de programas > 1000 protocolos
Descripción Includes 5 x MicroAmp TriFlex 3 x 32-well PCR Reaction Plates (100 plates total)
Cantidad 1 package
Peso 5,9 kg (13 lb.)
Configuraciones de bloques 96 pocillos