Learn More
Applied Biosystems™ MiniAmp™ Plus Thermal Cycler + Plastics Packages
Código de producto. 17183179 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Includes 5 x MicroAmp TriFlex 3 x 32-well PCR Reaction Plates (100 plates total)
Includes MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps, 0.2 mL (125 strips)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción unitSize
17183179 Includes MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps, 0.2 mL (125 strips) cada uno
17193179 Includes 5 x MicroAmp TriFlex 3 x 32-well PCR Reaction Plates (100 plates total) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17183179 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A41196
El termociclador Applied Biosystems MiniAmp Plus es un termociclador compacto, exacto y económico diseñado para adaptarse a todos los flujos de trabajo de PCR esenciales de su laboratorio.
The Applied Biosystems MiniAmp Plus Thermal Cycler is a compact, accurate, and economical thermal cycler designed to fit your lab’s basic thermal cycling needs. Innovations like a responsive color touch-screen and VeriFlex Blocks temperature-control technology enable simple, accurate optimization. The MiniAmp Plus Thermal Cycler can be accessed through Thermo Fisher Connect, giving you the freedom to design and securely upload your methods from any mobile device or desktop computer.
  • Bloques VeriFlex con tres zonas de temperatura independientes para un control preciso de la temperatura durante la optimización de PCR
  • Tamaño reducido
  • El flujo de aire es de delante hacia atrás, por lo que puede ajustar varias unidades una junto a la otra para ahorrar un valioso espacio en el banco
  • Tira de ocho tubos con tapas ópticas acopladas que se abren y cierran de manera independiente para evitar la contaminación y la evaporación
  • Tapas en ángulo que proporcionan un posicionamiento eficaz de la tira de tubos en gradillas y bloques de termociclador
  • Etiquetado grabado con letras de la A a la H en tubos individuales que es visible cuando los tapones están abiertos o cerrados
  • Lengüetas de extremo dobles para permitir un etiquetado correcto y una cómoda manipulación
  • Marcadores de medición de 20 μl graduados en cada tubo para la verificación visual del volumen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud térmica ±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C)
Contenido y almacenamiento • Termociclador MiniAmp Plus
• 1 juego de tiras de ocho tubos MicroAmp con tapones abovedados acoplados, 0,2 ml (125 tiras)
Compatibilidad de alto rendimiento Protocolos manuales
Uniformidad térmica < 0,5 °C (20 s después de alcanzar 95 °C)
Velocidad de reacción Rápida, estándar
Dimensiones 39 x 19 x 20 cm (15,4 x 7,5 x 7,9 in)
Capacidad 96 pocillos, 0,2 ml
Tensión 100 - 240 V
Tipo de pantalla Pantalla táctil LCD TFT en color de 20,32 cm (5 pulg)
Tipo de producto Termociclador
Garantía Garantía limitada
Intervalo térmico De 0 °C a 100 °C
Interfaz de usuario USB, Wi-Fi, Ethernet
Vataje 500 W
Velocidad de rampa máxima 3,5 °C/s (bloque), 1,8 °C/s (muestra)
N.º de programas > 1000 protocolos
Descripción Includes MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps, 0.2 mL (125 strips)
Cantidad 1 package
Peso 5,9 kg (13 lb.)
Configuraciones de bloques 96 pocillos, bloque VeriFlex de 3 zonas