Learn More
Ekastu Safety™ Botella para lavado de ojos con embudo
Código de producto. 10470903
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Frasco de lavado ocular
Frasco de lavado ocular vacío
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto
10470903 Frasco de lavado ocular
10385722 Frasco de lavado ocular vacío
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10470903 Proveedor Ekastu Safety™ N.º de proveedor 177959
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Diseñado para el enjuague inmediato de los ojos después de salpicaduras accidentales de ácidos, bases y otros productos químicos peligrosos. EKASTU Safety™ El frasco lavaojos con embudo se puede utilizar tanto en posición vertical como horizontal.
  • Botella lavaojos con embudo
  • DIN EN 15154-4
  • Se suministra vacío o lleno
  • Para el enjuague inmediato de los ojos después de la corrosión por ácidos, bases y otros productos químicos agresivos.
  • Botella de PE con embudo de ojo roscado y válvula basculante
  • Se puede utilizar tanto en posición vertical como horizontal.
  • a prueba de fugas
  • Se guarda fácilmente en la estación de lavado de ojos EPS (se vende por separado)
Especificaciones
Capacidad (métrico) 600 ml
Para utilizar con (aplicación) Solución salina para el enjuague inmediato de los ojos después del contacto con ácidos y bases.
Incluye Embudo de ojo enroscado y tapa basculante
Tipo de producto Frasco de lavado ocular
Esterilidad Estéril