Learn More
Ekastu Safety™ Botella para lavado de ojos con embudo
Description
- Botella lavaojos con embudo
- DIN EN 15154-4
- Se suministra vacío o lleno
- Para el enjuague inmediato de los ojos después de la corrosión por ácidos, bases y otros productos químicos agresivos.
- Botella de PE con embudo de ojo roscado y válvula basculante
- Se puede utilizar tanto en posición vertical como horizontal.
- a prueba de fugas
- Se guarda fácilmente en la estación de lavado de ojos EPS (se vende por separado)
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 600 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el enjuague inmediato de los ojos después del contacto con ácidos y bases. |
| Incluye | Embudo de ojo enroscado y tapa basculante |
| Tipo de producto | Frasco de lavado ocular vacío |