Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Minidesecador de vacío
Código de producto. 12643995
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,56 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
12643995 0,56 l cada uno
1 options
Código de producto. 12643995 Proveedor Bel-Art™ SP Scienceware™ N.º de proveedor F410990000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    113.30€ / paquete de 1
    Ahorro 7.70€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
El reducido tamaño de este desecador permite la rápida creación de vacío para la desgasificación rápida y repetida de varias muestras.
  • Capacidad de vacío de 740 mm Hg
  • Parte superior de policarbonato transparente para una fácil visualización del contenido; parte inferior de polipropileno blanco
  • Llave de paso de 2 mm Teflon™ El tapón de PTFE acepta tubos con¼ en⅜ en. D.I.
  • La brida periférica alrededor de la parte inferior encaja en dos cierres de presión y sella las dos mitades con una junta tórica Buna-N
Especificaciones
Color Translúcido
Material Parte superior de policarbonato, parte inferior de polipropileno
Incluye Llave de paso con tapón de PTFE Teflon de 2 mm
Volumen (imperial) 0,02 pies cúb.
Volumen (métrico) 0,56 l
Altura (métrico) 12,6 cm
Altura (imperial) 5 in
Diámetro exterior (imperial) 6,75 in, 17,5 cm