Learn More
UVP Mini lámpara UV
Código de producto. 11756116
Change view
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365 nm
Dimensiones (L x An):
159 x 25 mm
376 x 96 mm
Incluye:
Correa de nailon
Linterna, correa de nailon
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Wavelength Dimensiones (L x An) Incluye unitSize
11756116 365 nm 376 x 96 mm Linterna, correa de nailon 1 PCS
11746116 254 nm 159 x 25 mm Correa de nailon 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11756116 Proveedor UVP N.º de proveedor 95030503
Edge
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Fabricadas con plástico resistente a impactos, a la decoloración o a las grietas. Las minilámparas UV PVU™ son lo bastante pequeñas como para caber en un bolsillo. La lámpara portátil y ligera es excelente para el uso sobre el terreno.
  • Fabricada con plástico resistente a impactos, a la decoloración o a las grietas
  • Las lámparas son lo suficientemente pequeñas para caber en un bolsillo
  • Con una correa de nailon para facilitar el transporte
  • Requiere 4 pilas A
Especificaciones
Vataje 4 W
Wavelength 365 nm
Dimensiones (L x An) 376 x 96 mm
Incluye Linterna, correa de nailon
Longitud (métrico) 201 mm
Material Plástico
Modelo UVL-4F
Anchura (métrico) 51 mm
Accesorios necesarios 4 pilas AA
Tipo de producto Mini lámpara UV