Learn More
UVP Mini lámpara UV
Código de producto. 11746116
Cambiar vista
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365 nm
Dimensiones (L x An):
159 x 25 mm
376 x 96 mm
Incluye:
Correa de nailon
Linterna, correa de nailon
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Wavelength Dimensiones (L x An) Incluye Tamaño de la unidad
11746116 254 nm 159 x 25 mm Correa de nailon 1 PCS
11756116 365 nm 376 x 96 mm Linterna, correa de nailon 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11746116 Proveedor UVP N.º de proveedor 95015804
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Fabricadas con plástico resistente a impactos, a la decoloración o a las grietas. Las minilámparas UV PVU™ son lo bastante pequeñas como para caber en un bolsillo. La lámpara portátil y ligera es excelente para el uso sobre el terreno.
  • Fabricada con plástico resistente a impactos, a la decoloración o a las grietas
  • Las lámparas son lo suficientemente pequeñas para caber en un bolsillo
  • Con una correa de nailon para facilitar el transporte
  • Requiere 4 pilas A
Especificaciones
Vataje 4 W
Wavelength 254 nm
Dimensiones (L x An) 159 x 25 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 159 x 25 x 64 mm
Altura (métrico) 64 mm
Incluye Correa de nailon
Longitud (métrico) 159 mm
Material Plástico
Modelo UVG-4
Anchura (métrico) 25 mm
Accesorios necesarios 4 pilas AA
Tipo de producto Mini lámpara UV