Learn More
Fisherbrand™ Incubador de agitación Mini con plataforma de alfombrilla plana
Código de producto. 16313226 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 30 a 300 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Artikelnummer. Intervalo de velocidad Packungsgröße
16313226 De 30 a 300 rpm cada uno
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16313226
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
El incubador de agitación Mini Fisherbrand™ con plataforma de alfombrilla plana es un incubador de agitación compacto para matraces y tubos.
  • Extremadamente compacta
  • Control mediante pantalla táctil
  • Accesorio de matraz magnético patentado
Spezifikation
Órbita 19 mm
Intervalo de velocidad De 30 a 300 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 1 A, 200 W
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 60 °C
Amperaje 1 A
Admite 5 Matraces, placas y gradillas de 500 mL
Certificaciones/conformidad CE
Exactitud de temperatura 0,1°C
Material Aluminio, policarbonato, plataforma de goma
Dimensiones de la plataforma (L x An) 23,5 x 29 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 28 x 41 x 33 cm
Peso con embalaje (imperial) 37 lb
Peso con embalaje (métrico) 17 kg
Peso (imperial) 25 lb
Peso (métrico) 11,5 kg
Pantalla Táctil
Incluye Plataforma plana de goma
Estilo de plataforma Alfombrilla plana
Intervalo del temporizador 0-49 h Continuo
Garantía y oferta de servicio 2 años
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.