Learn More
Thermo Scientific™ Toma de mini-teléfono / cable USB para medidores Eutech™ de la serie 450/la serie 2700
Código de producto. 15397073
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de la unidad
15397073 cada uno
1 options
Código de producto. 15397073 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor MINIPHONEUSB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.80€
    35.00€ / paquete de 1
    Ahorro 2.80€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Eutech™ proporciona varios tipos de cables y adaptadores disponibles para su uso con los medidores Eutech™.
Eutech™ proporciona varios tipos de cables y adaptadores disponibles para su uso con los medidores Eutech™. La toma para mini-teléfono, 2,5 mm / cable USB, se utiliza para los medidores Eutech de las series 450 / 2700.
Características:
  • Cable USB, toma de mini-teléfono de 2,5 mm a cable USB
  • Se utiliza con: Medidores Eutech 450 / 2700
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Cable USB, conexión de mini-teléfono a USB
Tipo Cable USB/conector para miniteléfono