Descripción
- Agitador magnético pequeño sin calefacción.
- Para agitar cantidades de hasta 1.000 ml (H2o)
- Velocidad infinitamente variable de 0 a 2.500 rpm
- Placa de configuración blanca adecuada para observar las reacciones de color <
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 0 a 2,5 rpm |
| Capacidad | 1000 mL (H2O) |
| Área de la superficie de la placa superior (métrico) | 115 x 115 mm |
| Requisitos eléctricos | 50/60 Hz, 3 W |
| Amperaje | 300 mA |
| Color | Azul |
| Descripción | Mini MR estándar |
| Control de velocidad | Mando giratorio |
| Peso (métrico) | 0,22 kg |