Descripción
La microcentrífuga Corning LSE es un instrumento personal de sobremesa diseñado para un centrifugado rápido de micromuestras. Cómodo y sencillo funcionamiento. Después de cargar los tubos de muestra, cierre la tapa y el rotor acelera rápidamente hasta 6,000 rpm (2,000 x g). Este intervalo de velocidad es ideal para llevar pequeñas gotas al fondo de los tubos, microfiltraciones o separaciones básicas. Pulse el botón de liberación de la tapa y el rotor se detiene.
La microcentrífuga LSE incluye un rotor de 8 posiciones que admite tubos de microcentrífuga estándar de 1,5 ml a 2,0 ml, y se incluyen adaptadores para tubos de 0,5/0,4 ml y 0,2 ml. También se incluye un rotor de 4 posiciones para tubos de tiras de PCR.
- Compacta, ligera y fácil de usar
- Cierre la tapa para empezar, pulse el botón de liberación de la tapa para parar
- Rotor de 8 tubos de 1,5/2,0 ml y rotores de 4 puestos de tiras de tubos incluidos
- La velocidad fija de 6,000 rpm genera 2,000 x g.
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Rotor de 8 posiciones que acepta tubos de microcentrífuga estándar de 1,5 a 2,0 ml, incluidos los adaptadores para tubos de 0,5/0,4 ml y 0,2 ml También se incluye un rotor de 4 posiciones para tubos de tiras de PCR. |
| Modelo | 6766 |
| Tipo de producto | Microcentrífuga |