Learn More
Miniborboteador de gas Pyrex™
Código de producto. 15567910
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15567910 2 ml paquete de 5
1 options
Código de producto. 15567910 Proveedor Quickfit N.º de proveedor GB3/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.85€
    211.52€ / paquete de 5
    Ahorro 37.33€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-03-2027
Utilizado en experimentos de atmósfera inerte. El miniborboteador de gas Pyrex™ es ideal para el recuento de burbujas.
  • Para uso en experimentos de atmósfera inerte.
  • Ideal para el recuento de burbujas.
  • Se completa con conectores para manguera de plástico desmontables para permitir un acoplamiento fácil y seguro al tubo flexible de 9 mm de diámetro i
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 ml
Tipo Miniborboteador de gas
Para utilizar con (aplicación) Experimentos de atmósfera inerte y recuento de burbujas.