Learn More
Ohaus™ Mini Mezclador Vortex de velocidad fija VXMNFS
Código de producto. 15782229 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Órbita:
4,9 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Órbita unitSize
15782229 4,9 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15782229 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 30392110
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
OHAUS™ Mini Fixed Speed Vortex Mixer VXMNFS está construido resistente para proporcionar una acción de vortexing estable y fiable.
  • Diseño y construcción resistentes para proporcionar vortexing estable y confiable acción
  • Comienza a mezclar cuando se presiona el cabezal de la taza con el modo táctil funcionamiento
  • La velocidad se fija a rpm completas para propor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 4,9 mm
Intervalo de velocidad 2500 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 0,6 A
Amperaje 0,6 A
Tipo de producto Minimezclador Vortex de velocidad fija
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Dimensiones (L x An) 21,00 x 12,30 cm
Altura (imperial) 6,50 in
Altura (métrico) 16,5 cm
Longitud (imperial) 8,30 pulg
Longitud (métrico) 21,00 cm
Anchura (imperial) 4,80 pulg.
Anchura (métrico) 12,30 cm
Modelo VXMNFS, UE