Learn More
Fisherbrand™ Mini baño seco con tapa calefactada
Código de producto. 17848617 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
Ambiente de +5 ° a 100 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
17848617 Ambiente de +5 ° a 100 °C cada uno
1 options
Código de producto. 17848617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    806.40€
    447.17€ / paquete de 1
    Ahorro 359.23€
    44% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Calentador de bloque de baño seco compacto con tapa calefaccionada para reducir la condensación y la evaporación.
El Fisherbrand™ El mini baño seco con tapa calefaccionada cuenta con un sistema de calentamiento único que mejora el rendimiento de la temperatura y reduce la condensación y la evaporación. Con un segundo elemento calefactor ubicado dentro de la tapa del instrumento, las muestras también se calientan desde arriba, lo que proporciona una temperatura de muestra uniforme en toda la muestra.
Tanto la temperatura del bloque como la de la tapa se pueden seleccionar independientemente en incrementos de 0,1 °C, lo que hace que este mini baño seco sea adecuado para las aplicaciones más sensibles a la temperatura, incluidos los ensayos LAMP y los procedimientos de inmunoensayo.
Nota:  El baño no incluye bloques. Consulte los enlaces de Accesorios para conocer las opciones de bloque.
Especificaciones
Tipos de alarma Visible
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 15 x 1.5 mL
Material de la cámara Plástico ABS
Tecnología del sensor de CO2 Sin sensor
Control de oxígeno Ninguno
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente de +5 ° a 100 °C
Tipo Baño seco con tapa calefactada
Incluye Mini baño seco. (Los bloques se venden por separado.)
Exactitud de temperatura 0,3 °C
Uniformidad de temperatura 0,2 °C
Garantía 2 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 6,2 x 5,3 x 4,7 in. (15,8 x 13,5 x 12 cm)
Peso (imperial) 1.8 lb.
Tensión 120/230 V
Amperaje 1 A