Learn More
Ohaus™ Mini mezclador vórtex digital VXMNDG
Código de producto. 15702239 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Órbita:
4,9 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Órbita unitSize
15702239 4,9 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15702239 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 30392124
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
OHAUS™ Mini Digital Vortex Mixer VXMNDG está construido resistente para proporcionar una acción de vortexing estable y fiable.
  • Construcción robusta para una acción de vortiaje estable y fiable
  • Ideal para aplicaciones que exigen resultados repetibles.
  • El control por microprocesador mantiene la velocidad establecida para una acción de mezcla fuerte y consistente
  • El temporizador mostrará el tiempo transcurrido o, cuando esté programado para el límite de tiempo definido por el usuario, la unidad se apagará cuando el tiempo llegue a cero
  • Dos modos de funcionamiento: Modo continuo cuando se utilizan accesorios o modo táctil que activa la mezcla al presionar el cabezal de la taza
  • Pantallas LED para velocidad y tiempo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 4,9 mm
Intervalo de velocidad De 500 a 2500 rpm
Requisitos eléctricos 320 V, 0,6 A, 50/60 Hz
Amperaje 0,6 A
Dimensiones (L x An) 21,00 x 12,30 cm
Altura (imperial) 6,50 in
Altura (métrico) 16,5 cm
Longitud (imperial) 8,30 pulg
Longitud (métrico) 21,00 cm
Anchura (imperial) 4,80 pulg.
Anchura (métrico) 12,30 cm
Modelo VXMNDG