Learn More
SICCO Minidesecador Secure Box Basic
Descripción
- Policarbonato, bloqueable, incluye desecante, apilable.
- One Touch Puerta con junta circular
- Bloqueable
- Construcción robusta
- Armario transparente a prueba de roturas fabricado con policarbonato
- Excelente visibilidad completa
- Puerta con bisagra con ángulo de apertura amplio
- Ligero, transportable
- Apilable
- Desecante en un práctico recipiente resellable incluido en la entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Modelo de cabina | Carga frontal |
| Volumen (métrico) | 6 L |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 208 x 159 x 180 mm |
| Peso (métrico) | 0.9 kg |