Learn More
Ohaus™ Mini mezclador vórtex analógico VXMNAL
Código de producto. 15792229 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Órbita:
4,9 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Órbita unitSize
15792229 4,9 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15792229 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 30392117
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
OHAUS™ Mini Analog Vortex Mixer VXMNAL está construido resistente para proporcionar una acción de vortexing estable y fiable.
  • Diseño y construcción resistentes para proporcionar vortexing estable y confiable acción
  • Control analógico de velocidad variable que permite el arranque a bajas revoluciones para una agitación suave o una mezcla a alta velocidad para una agitación vorticial intensa de muestras.
  • Dos modos de funcionamiento: El modo 'continuo' cuando se utilizan accesorios o el modo 'táctil', que activa la mezcla al presionar el cabezal del vaso
  • Diseño resistente
  • Control de velocidad analógico variable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 4,9 mm
Intervalo de velocidad De 300 rpm a 2500 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 0,6 A
Amperaje 0,6 A
Tipo de producto Mezclador vorticial analógico Mini
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Dimensiones (L x An) 21,00 x 12,30 cm
Altura (imperial) 6,50 in
Altura (métrico) 16,5 cm
Longitud (imperial) 8,30 pulg
Longitud (métrico) 21,00 cm
Anchura (imperial) 4,80 pulg.
Anchura (métrico) 12,30 cm
Modelo VXMNAL, UE