Learn More
SICCO Desecador Mini-3 Básico
Código de producto. 10272171
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
6 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10272171 6 L cada uno
1 options
Código de producto. 10272171 Proveedor SICCO N.º de proveedor V 185003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    692.20€
    486.44€ / paquete de 1
    Ahorro 205.76€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Desecador Mini-3 Básico Policarbonato, 3 compartimentos
  • Policarbonato, tres versiones (uno, dos o tres compartimentos fijos), incluido desecante, apilable.
  • One Touch Puerta con junta circular
  • Construcción robusta
  • Armario transparente a prueba de roturas fabricado con policarbonato
  • Excelente visibilidad completa
  • Puerta con bisagra con ángulo de apertura amplio
  • Ligero, transportable
  • Apilable
  • Desecante en un práctico recipiente resellable incluido en la entrega
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Modelo de cabina Carga frontal
Volumen (métrico) 6 L
Dimensiones interiores (F x An x Al) 208 x 159 x 180 mm
Peso (métrico) 2.7 kg