Learn More
SICCO Mini 1 desecador Premium
Código de producto. 13439766
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
6 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
13439766 6 L cada uno
1 options
Código de producto. 13439766 Proveedor SICCO N.º de proveedor V195001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.08€
    155.95€ / paquete de 1
    Ahorro 43.13€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mini 1 Desecador Premium de Policarbonato con 2 estantes transparentes (PMMA)
  • Tres versiones (uno, dos o tres compartimentos fijos), incluye dos estantes, higrómetro y desecante, patas de goma antideslizantes, apilable.
  • One-Touch Puerta con junta circular
  • Construcción robusta
  • Armario transparente a prueba de roturas fabricado con policarbonato
  • Excelente visibilidad completa
  • Puerta con bisagra con ángulo de apertura amplio
  • Ligero, transportable
  • Apilable
  • Desecante en un práctico recipiente resellable incluido en la entrega
Specifications
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Modelo de cabina Carga frontal
Volumen (métrico) 6 L
Dimensiones interiores (F x An x Al) 221 x 183 x 214 mm
Peso (métrico) 0.9 kg