Learn More
Alcoholes minerales 50000 μg/mL en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30315269 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315269 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09010316DI
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Distillates (Petroleum), hydrotreated light
CAS 64742-47-8
Nombres de analitos o componentes Distillates (Petroleum), hydrotreated light
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Concentración 50000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Mineral Spirits, Distillates (petroleum), hydrotreated light, Hydrotreated light distillate (petroleum), Dearomatized kerosine, Deodorized kerosene, Low odor paraffinic solvent, UN 1268
Solvent or Matrix Diclorometano
Cantidad 1 mL