Learn More
Aceite mineral, para espectroscopía, adecuado para preparaciones de nujol para espect. IR, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10468470 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
6 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10468470 6 mL Frasco de vidrio 6 ml
10523481 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10458470 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10135543 10 L Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10468470 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 124020060
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 8042-47-5 | C16H10N2Na2O7S2 | 452.363 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía IR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8042-47-5
Fórmula molecular C16H10N2Na2O7S2
Peso molecular (g/mol) 452.363
Número MDL MFCD00131611
Clave InChI AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Sinónimo acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
PubChem CID 9566064
Nombre IUPAC Disodio;(8Z)-7-oxo-8-(fenilhidraziniliden)naftalen-1,3-disulfonato
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mineral oil
Color Incolora
Densidad 0.8510g/mL
Temperatura de inflamación 185°C
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4620 to 1.4730
Cantidad 6 mL
Índice Merck 14, 7186
Gravedad específica 0.851
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene, chloroform, ether,, carbon dislulfide, petroleum ether, oils, miscible with wax and fats, insoluble in alcohol
Viscosidad 14-19 mm2/s (40°C)
Grado Espectroscopia
Forma física Líquido aceitoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Mineral oil, suitable for nujol mull preparations for IR-spect.
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.