Learn More
Estándar de viscosidad rotacional para aceites minerales, Paragon Scientific™
Código de producto. 13546020
Cambiar vista
Click to view available options
Viscosidad:
101,4 mPa.s (25 °C)
150,0 mPa.s (25 °C)
75,19 mPa.s (25 °C)
Tamaño de la unidad:
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Viscosidad Tamaño de la unidad
13546020 150,0 mPa.s (25 °C) 500 ml
13536020 75,19 mPa.s (25 °C) 500 ml
13526020 101,4 mPa.s (25 °C) 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13546020 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor RTM15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    92.16€ / 500 ml
    Ahorro 23.84€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Los estándares de viscosidad rotacional para aceites minerales certificados ISO 17025 / Guía ISO 34 de Paragon están específicamente formulados para uso con viscosímetros rotacionales.
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS.
  • Certificado en estricta conformidad con la ASTM D2162 a 20 °C y 25 °C.
  • Densidad g/ml de conformidad con ASTM D1480 a 20 °C y 25 °C
  • La viscosidad cinemática a otras temperaturas se calcula de conformidad con la norma ASTM D341
  • Las densidades a otras temperaturas se derivan de los cálculos proporcionales de las mediciones a 20 °C y 25 °C.
  • 500El envase de vidrio inerte en ml con tapa a prueba de manipulaciones proporciona una garantía absoluta de la integridad de la muestra.
  • Trazabilidad total a los estándares nacionales.
  • 12 meses de vida útil.
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Viscosidad 150,0 mPa.s (25 °C)
Certificaciones/conformidad ISO 17025, UKAS ISO 17034
Cantidad 500 mL
Valores nominales citados