Learn More
Aceite Mineral (Pesado), TRC
Código de producto. 30479627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30479627 25 mL 25 ml
30470056 5 mL 5 ml
30470849 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479627 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM34495025ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8042-47-5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mineral Oil (without additives)
Cantidad 25 mL
Sinónimo White mineral oil (petroleum), Mineral Oil Heavy, Mineral Oil
Nombre IUPAC Aceite mineral blanco