Learn More
Aceite mineral pesado 100 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mineral Oil (without additives) |
| CAS | 8042-47-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Mineral Oil (without additives) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | White mineral oil (petroleum), Mineral Oil Heavy, Mineral Oil, White mineral oil |
| Solvent or Matrix | Acetona |
| Cantidad | 1 mL |