Learn More
Minaprine dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16408486
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16408486 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16408486 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0884A
MedChemExpress Minaprine dihydrochloride is a reversible inhibitor of MAO-A; weakly inhibit acetylcholinesterase; an antidepressant for treatment of depression.
Minaprine dihydrochloride is a reversible inhibitor of MAO-A
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Minaprine dihydrochloride
Forma física Solid
CAS 25953-17-7
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H24Cl2N4O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (269.32 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (269.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.CC1=CC(C2=CC=CC=C2)=NN=C1NCCN3CCOCC3.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 371.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.3
Porcentaje de pureza 98.82%