Learn More
Miltirone, TRC
Código de producto. 30475876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475876 10 mg 10 miligramos
30468190 2.5 mg 2.50 miligramo
30482415 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30475876 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM34450010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27210-57-7
Fórmula molecular C19 H22 O2
Peso molecular (g/mol) 282.38
Nombre IUPAC 8,8-dimetil-2-propano-2-il-6,7-dihidro-5H-fenantoreno-3,4-dión
SMILES CC(C)C1=Cc2ccc3c(CCCC3(C)C)c2C(=O)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Miltirone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22O2/c1-11(2)14-10-12-7-8-15-13(6-5-9-19(15,3)4)16(12)18(21)17(14)20/h7-8,10-11H,5-6,9H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.162