Learn More
Miltefosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Miltefosine |
| CAS | 58066-85-6 |
| Fórmula molecular | C21 H46 N O4 P |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Ethanaminium, 2-[[(hexadecyloxy)hydroxyphosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, inner salt, Choline phosphate, hexadecyl ester, hydroxide, inner salt (6CI), D 18506, Fos-choline 16, HPC, Hexadecylphosphocholine, Hexadecylphosphorylcholine, Impavido, Miltefos, Miltefosine, Miltex, NSC 605583, n-Hexadecylphosphocholine, n-Hexadecylphosphorylcholine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H46NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-25-27(23,24)26-21-19-22(2,3)4/h5-21H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCOP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | fosfato de hexadecilo 2-(trimetilazanioil)etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 407.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 407.3164 |