Learn More
Miltefosine, MedChemExpress
Descripción
Miltefosine is a broad spectrum antimicrobial, anti-leishmanial, phospholipid agent acting by inhibiting the PI3K/Akt activity. Miltefosine is an inhibitor of CTP-phosphocholine cytidyltransferase (CCT).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Miltefosine |
| Forma física | Solid |
| CAS | 58066-85-6 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H46NO4P |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Sinónimo | HePC Hexadecyl phosphocholine |
| Información de solubilidad | H2O : 50 mg/mL (122.68 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (12.27 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |