Learn More
Milrinone, TRC
Código de producto. 30134161
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134161 250 mg 250 miligramos
30136629 100 mg 100 miligramos
18081620 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134161 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM344680250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78415-72-2
Fórmula molecular C12 H9 N3 O
Peso molecular (g/mol) 211.22
Sinónimo Milrinone, [3,4'-Bipyridine]-5-carbonitrile, 1,6-dihydro-2-methyl-6-oxo-, 1,6-Dihydro-2-methyl-6-oxo-(3,4'-bipyridine)-5-carbonitrile, Corotrop, Corotrope, Milrinone, Primacor IV, Win 47203
Nombre IUPAC 6-metil-2-oxo-5-piridin-4-il-1H-piridina-3-carbonitrilo
SMILES CC1=C(C=C(C#N)C(=O)N1)c2ccncc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Milrinone
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9N3O/c1-8-11(9-2-4-14-5-3-9)6-10(7-13)12(16)15-8/h2-6H,1H3,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0746