Learn More
Milrinone, MedChemExpress
Código de producto. 16432147
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16432147 50 mg 50 miligramos
16426426 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16432147 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14252
MedChemExpress Milrinone is a PDE3 inhibitor, and also an inotrope and vasodilator.
Milrinone is a PDE3 inhibitor, and also an inotrope and vasodilator.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Milrinone
Forma física Solid
CAS 78415-72-2
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H9N3O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Win 47203
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (236.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N1)=C(C2=CC=NC=C2)C=C(C#N)C1=O
Peso molecular (g/mol) 211.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.22
Porcentaje de pureza 98.15%