Learn More
Milrinona, LoGiCal
Código de producto. 30458143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458143 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458143 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1539.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Milrinone
CAS 78415-72-2
Nombres de analitos o componentes Milrinone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H9 N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Milrinone, [3,4'-Bipyridine]-5-carbonitrile, 1,6-dihydro-2-methyl-6-oxo-, 1,6-Dihydro-2-methyl-6-oxo-(3,4'-bipyridine)-5-carbonitrile, Corotrop, Corotrope, Milrinone, Primacor IV, Win 47203
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9N3O/c1-8-11(9-2-4-14-5-3-9)6-10(7-13)12(16)15-8/h2-6H,1H3,(H,15,16)
Tipo de solución Neat
SMILES CC1=C(C=C(C#N)C(=O)N1)c2ccncc2
Nombre IUPAC 6-metil-2-oxo-5-piridin-4-il-1H-piridina-3-carbonitrilo
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 211.22
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0746 g/mol