Learn More
Milrinona Lactato, TRC
Código de producto. 30479331
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30479331 25 mg 25 miligramos
30465428 200 mg 200 miligramos
30478028 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479331 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM34468325MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100286-97-3
Fórmula molecular C12H9N3O . x(C3H6O3)
Peso molecular (g/mol) 301.3
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxipropanoico; 6-metil-2-oxo-5-piridina-4-il-1H-piridina-3-carbonitrilo
SMILES CC(O)C(=O)O.CC1=C(C=C(C#N)C(=O)N1)c2ccncc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Milrinone Lactate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9N3O.C3H6O3/c1-8-11(9-2-4-14-5-3-9)6-10(7-13)12(16)15-8;1-2(4)3(5)6/h2-6H,1H3,(H,15,16);2,4H,1H3,(H,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.1063