Learn More
Thermo Scientific Chemicals Milrinona, 97 %
Código de producto. 10555154 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 MG
50 MG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10555154 50 mg Frasco de vidrio 50 MG
10215074 250 mg Frasco de vidrio 250 MG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10555154 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 397870500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78415-72-2
Fórmula molecular C12H9N3O
Peso molecular (g/mol) 211.22
Número MDL MFCD00133539
Clave InChI PZRHRDRVRGEVNW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo milrinone, primacor, corotrope, corotrop, milrinona, milrinonum, milrinonum latin, milrinona spanish, milrila, unii-ju9yax04c7
PubChem CID 4197
ChEBI CHEBI:50693
Nombre IUPAC 6-metil-2-oxo-5-piridin-4-il-1H-piridina-3-carbonitrilo
SMILES CC1=C(C=C(C(=O)N1)C#N)C2=CC=NC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Milrinone
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >280°C
Color Rosa a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 mg
Índice Merck 15, 6278
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Milrinone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.