Learn More
Clorhidrato de milnaciprán, Mikromol™
Código de producto. 18002040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18002040 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18002040 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0746.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de milnaciprán
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Milnacipran Hydrochloride
CAS 101152-94-7
Nombres de analitos o componentes Milnacipran Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C15 H22 N2 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, hydrochloride (1:1), Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, monohydrochloride, (1R,2S)-rel- (9CI), Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, monohydrochloride, cis-, Dalcipran, F 2207, Ixel, Joncia, Milnacipran hydrochloride, Savella, Tivanyl, Toledomin, (1R,2S)-rel-, rac-Milnacipran Hydrochloride, Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, monohydrochloride, cis-(+/-)-
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22N2O.ClH/c1-3-17(4-2)14(18)15(10-13(15)11-16)12-8-6-5-7-9-12;/h5-9,13H,3-4,10-11,16H2,1-2H3;1H/t13-,15+;/m0./s1
SMILES Cl.CCN(CC)C(=O)[C@]1(C[C@H]1CN)c2ccccc2
Nombre IUPAC (1S,2R)-2-(aminometil)-N,N-dietil-1-fenilciclopropano-1-carboxamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 282.81
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 282,1499 g/mol