Learn More
Milnacipran hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16478146
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16478146 100 mg 100 miligramos
16474267 50 mg 50 miligramos
16468378 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16478146 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0168A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Milnacipran hydrochloride is a serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) used in the clinical treatment of fibromyalgia.
Milnacipran hydrochloride is a serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) used in the clinical treatment of fibromyalgia.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Milnacipran hydrochloride
Forma física Solid
CAS 101152-94-7
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H23ClN2O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (353.59 mM) ∣DMSO : ≥ 48 mg/mL (169.73 mM)
SMILES O=C([C@@]1(C2=CC=CC=C2)[C@@H](CN)C1)N(CC)CC.Cl
Peso molecular (g/mol) 282.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.81
Porcentaje de pureza 99.92%