Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de Milnacipran
Código de producto. 16657072 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16657072 1 g 1 g
16667072 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16657072 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466570010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101152-94-7
Fórmula molecular C15 H22 N2 O . H CI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clorhidrato de Milnacipran
Cantidad 1 g
Solubilidad Solución acuosa soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 282,81
Forma física Polvo
Tipo de producto Reactivo
Pureza ≥ 97,5 % (HPLC)
Clave InChI XNCDYJFPRPDERF-PBCQUBLHSA-N
SMILES [H+].[Cl-].CCN(CC)C(=O)[C@@]1(C[C@@H]1CN)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC hydrogen (1R,2S)-2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropane-1-carboxamide chloride
Peso molecular (g/mol) 282.81