Learn More
Clorhidrato de milnaciprán 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30463223
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463223 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30463223 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0746.0001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Milnacipran Hydrochloride
CAS 101152-94-7
Nombres de analitos o componentes Milnacipran Hydrochloride
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C15 H22 N2 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, hydrochloride (1:1), Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, monohydrochloride, (1R,2S)-rel- (9CI), Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, monohydrochloride, cis-, Dalcipran, F 2207, Ixel, Joncia, Milnacipran hydrochloride, Savella, Tivanyl, Toledomin, (1R,2S)-rel-, rac-Milnacipran Hydrochloride, Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, monohydrochloride, cis-(+/-)-
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22N2O.ClH/c1-3-17(4-2)14(18)15(10-13(15)11-16)12-8-6-5-7-9-12;/h5-9,13H,3-4,10-11,16H2,1-2H3;1H/t13-,15+;/m0./s1
Tipo de solución Solución única
SMILES Cl.CCN(CC)C(=O)[C@]1(C[C@H]1CN)c2ccccc2
Nombre IUPAC (1S,2R)-2-(aminometil)-N,N-dietil-1-fenilciclopropano-1-carboxamida;clorhidrato
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Pruebas de alimentos
Peso molecular (g/mol) 282.81
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 282,1499 g/mol