Learn More
Milnacipran ((1S-cis) hydrochloride), MedChemExpress
Código de producto. 16484267
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484267 50 mg 50 miligramos
16478378 10 mg 10 miligramos
16450798 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16484267 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0168B
MedChemExpress Milnacipran (1S-cis) hydrochloride is a serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI), used in the clinical treatment of fibromyalgia.
Milnacipran (1S-cis) hydrochloride is a serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI), used in the clinical treatment of fibromyalgia.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Milnacipran ((1S-cis) hydrochloride)
Forma física Solid
CAS 175131-60-9
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H23ClN2O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Levomilnacipran hydrochloride F-2695 hydrochloride
Información de solubilidad H2O : ≥ 50 mg/mL (176.80 mM)
SMILES O=C([C@]1(C2=CC=CC=C2)[C@H](CN)C1)N(CC)CC.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 282.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.81
Porcentaje de pureza 99.94%