Descripción
- Trituración sin contaminación cruzada
- Esto es posible con el pack de control MultiDrive, incluidos los tubos desechables esterilizables en autoclave MT 150 y la carcasa de protección TC 1 necesaria para muestras secas.
- Alto rendimiento
- El excelente rendimiento de molienda está garantizado gracias a una combinación de velocidades de rotación variables, que van desde 3000 rpm a 20 000 rpm, y 1000 W de salida.
- Funcionamiento en intervalos
- La opción de programación en intervalos es fácil de activar, basta con pulsar un botón. El funcionamiento en intervalos supone una ventaja durante el triturado de muestras duras o para una mezcla más intensa.
- Refrigeración integrada
- La taza de molienda incluye un sistema de refrigeración, lo que permite la disipación indirecta del calor. Por lo tanto, el refrigerante y la muestra permanecen separados.
- Pantalla TFT
- La clara pantalla TFT garantiza un funcionamiento sencillo.
- Medición de la temperatura
- El control MultiDrive mide la temperatura y reconoce los recipientes con el RFID. Se puede establecer un límite de temperatura para los materiales sensibles a la temperatura o para las reacciones planificadas específicas para evitar el sobrecalentamiento.
- Función de pesaje
- La función de pesaje también está integrada en el flujo de trabajo fácil de usar del IKA MultiDrive Control. El pesaje se realiza antes del triturado con la misma taza de mezclado, de modo que no hace falta transferir el contenido.
- Pro Duo
- Hay una interfaz USB disponible para facilitar la activación y la documentación, respectivamente.
- Contenido de la entrega
- IKA MultiDrive Control
- MultiDrive TC 1IKA
- MultiDrive MT 150.5
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mezclador/Molino universal |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 150 mL |
| Tipo de pantalla | Pantalla TFT |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (aplicación) | Molienda de muestras secas |
| Incluye | Control IKA MultiDrive, carcasa protectora MultiDrive TC 1, 5 tubos de fresado IKA MultiDrive MT 150.5 |
| Interfaz | USB, Bluetooth |
| Clasificación IP | IP31 |
| Tipo de tapón | Enchufe UE |
| Mostrar más |