Learn More
IKA™ Pack Mills MultiDrive control BT, enchufe europeo
Código de producto. 17303620 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17303620 250 mL cada uno
1 options
Código de producto. 17303620 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0010007086
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
El pack BT de control MultiDrive Mills: muele sin contaminación cruzada con tubos desechables esterilizables en autoclave BT 250.
El BT 250 es un tubo desechable con un mezclador de acero inoxidable en forma de cruz y disyuntores de flujo. El tubo de mezcla de plástico se puede esterilizar en autoclave. Esto evita eficazmente la contaminación cruzada incluso si se utiliza varias veces. Un chip RFID integrado almacena y limita simultáneamente la vida útil del tubo de mezcla.
  • Trituración sin contaminación cruzada
    • Esto es posible con el pack de control MultiDrive, incluidos los tubos desechables esterilizables en autoclave BT 250 y la carcasa de protección TC 1 necesaria para muestras secas.
  • Alto rendimiento
    • El excelente rendimiento de molienda está garantizado gracias a una combinación de velocidades de rotación variables, que van desde 3000 rpm a 20 000 rpm, y 1000 W de salida.
  • Funcionamiento en intervalos
    • La opción de programación en intervalos es fácil de activar, basta con pulsar un botón. El funcionamiento en intervalos supone una ventaja durante el triturado de muestras duras o para una mezcla más intensa.
  • Refrigeración integrada
    • La taza de molienda incluye un sistema de refrigeración, lo que permite la disipación indirecta del calor. Por lo tanto, el refrigerante y la muestra permanecen separados.
  • Pantalla TFT
    • La clara pantalla TFT garantiza un funcionamiento sencillo.
  • Medición de la temperatura
    • El control MultiDrive mide la temperatura y reconoce los recipientes con el RFID. Se puede establecer un límite de temperatura para los materiales sensibles a la temperatura o para las reacciones planificadas específicas para evitar el sobrecalentamiento.
  • Función de pesaje
    • La función de pesaje también está integrada en el flujo de trabajo fácil de usar del IKA MultiDrive Control. El pesaje se realiza antes del triturado con la misma taza de mezclado, de modo que no hace falta transferir el contenido.
  • Contenido de la entrega
    • IKA MultiDrive Control
    • MultiDrive TC 1 IKA
    • MultiDrive BT 250.5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mezclador/Molino universal
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 250 mL
Tipo de pantalla Pantalla TFT
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Molienda de muestras junto con líquido
Incluye Control IKA MultiDrive, carcasa protectora MultiDrive TC 1, 5 tubos de mezcla IKA MultiDrive BT 250.5
Interfaz USB, Bluetooth
Clasificación IP IP31
Tipo de tapón Enchufe UE
Velocidad De 3000 a 20 000 rpm
Tensión 230 V
Vatios 1000 W
Peso (métrico) 8,5 kg
Frecuencia 50/60 Hz