Learn More
Merck Bomba de vacío Millivac-Maxi™
Código de producto. 10691415 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
10691415 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 10691415 Proveedor Merck N.º de proveedor SD1P014M04
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dispone de diafragma con válvulas FFPM
  • Sin mantenimiento
  • Bombas de minidiafragma
  • Filtra agua y soluciones acuosas
  • Su diseño compacto y silencioso conserva el espacio anterior de la mesa de trabajo del laboratorio
  • Conexiones: Luer macho-M6 hembra
  • Conexión de entrada: Conector de manguera para tubos de 6 mm de D.I.
  • Peso: 3,95kg
  • Dimensiones (An × P × Al): 36,1 x 9 x 14,1 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Con válvulas FFPM
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 361 x 9 x 141 mm
Material Diagrama con revestimiento de PTFE
Peso (métrico) 3,95 kg
Frecuencia 50 Hz
Altura global (métrico) 141 mm
Longitud global (métrico) 361 mm
Anchura global (métrico) 9 mm
Tipo de bomba Bomba de vacío Millivac-Maxi
Tensión 230 V