Descripción
El Millipore MilliSolve El sistema de filtración ha sido diseñado para la filtración de disolventes y tampones de cromatografía líquida al vacío. El sistema utiliza un 0,45 μFiltro de membrana m para eliminar partículas que pueden acortar la vida útil de la columna. Filtración al vacío con el Millipore MilliSolve El sistema también elimina una gran parte de los gases disueltos de los tampones, lo que reduce el riesgo de que las burbujas de aire interfieran con los instrumentos LC. Con la filtración automática y continua, no es necesario añadir líquido en un embudo a medida que avanza la filtración. La filtración se produce en un sistema cerrado, lo que es importante cuando se filtran líquidos peligrosos. Si se requiere filtración con embudo abierto, el embudo de 300 ml reemplaza la cubierta de vacío.
Este artículo es un kit compuesto por los siguientes elementos:
XX1614705 - Millipore Matraz esmerilado, 2 L, fondo cónico XX1514702 -
Millipore Base y tapa de vidrio, 47 mm, soporte de frita de vidrio
XX1614701 - Millipore Tapa de vidrio, 47 mm, Para uso con Millipore MilliSolve Kit
XX1014703 - Millipore Abrazadera de resorte, 47 mm, aluminio
XT1200000 - Millipore Tubo para disolvente/tampón, PTFE, 70 cm XX1014704 -
Millipore Embudo de vidrio, 300 mL, 47 mm, borosilicato, sello de vidrio esmerilado ALIGNED05 -
Millipore Guía de alineación, 47 mm, paquete de 5
Características& Beneficios:
La filtración automática y continua de disolventes y tampones elimina la necesidad de verter durante la filtración
- El matraz receptor de 2 L incluye tapón y tubos para su almacenamiento, lo que elimina la transferencia de tampón filtrado, reduce la mano de obra y disminuye el riesgo de contaminación
- El fondo cónico del matraz de 2 L permite el acceso a todo el disolvente o tampón filtrados
Aplicaciones: Preparación de fase móvil, filtración de tampón
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 12,5 cm |
| Incluye | Matraz de 2 l, filtro de 47 mm de diámetro, vidrio de borosilicato, pinza de aluminio anodizado, tubo de PTFE de 120 pulg., tenazas de acero inoxidable, base de soporte de vacío de vidrio con tapón de tubo |
| Tipo | Ciclones o soportes para filtros de laboratorio |