Learn More
Merck Bandejas receptoras Millicell™
Descripción
Diseñado para favorecer la adhesión celular, el crecimiento y la diferenciación para una variedad de aplicaciones
- La bandeja de alimentación de 24 pocillos incorpora un diseño de pocillo de gota de lágrima para reducir la incidencia de burbujas de aire que se pueden formar bajo la membrana durante el montaje de la placa, asegurando que las monocapas celulares estén obteniendo los nutrientes adecuados
- La bandeja del alimentador de un solo pocillo cuenta con deflectores para reducir la fuga de medios y la contaminación
Especificaciones
Especificaciones
| Cierre incluido | Con tapa |
| Forma del fondo | Flat |
| Capacidad (métrico) | 22 to 28 mL |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Rectangulares |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Untreated |
| Tipo | Bandeja receptora |
| Número de pocillos | 1 |
| Mostrar más |