Descripción
- Produccción y viabilidad celular alta y uniforme
- Los mismos requisitos de medios (volumen por unidad de área) que los matraces T tradicionales
- Condiciones de cultivo uniformes sin fugas de medios ni derrames entre capas
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Poliestireno |
| Altura (métrico) | 32 mm |
| Longitud (métrico) | 222 mm |
| N.º de posiciones | 3 capas |
| N.º por caja | 16 |
| N.° por paquete | 2/Bolsa |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 45°C Máx. |
| Anchura (métrico) | 12 cm |
| Esterilidad | Estéril |