Learn More
MilliporeSigma Millicell™ ERS 3.0 Voltohmómetro Digital
Código de producto. 18844620
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
0/1 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
18844620 0/1 V cada uno
1 options
Código de producto. 18844620 Proveedor MilliporeSigma N.º de proveedor MERS03000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5810.00€
    4959.78€ / paquete de 1
    Ahorro 850.22€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
El Millicell Sistema de Resistencia Eléctrica mide de forma fiable el potencial transmembrana y la resistencia de las células endoteliales/epiteliales en cultivo.
  • Mide de forma fiable el potencial de membrana y la resistencia de células epiteliales y endoteliales en cultivo
  • Mide cualitativamente la salud de las monocapas celulares y la confluencia celular
  • Una placa Electroless Nickle Immersion Gold (ENIG) en cada punta externa del electrodo mide el voltaje
  • El tamaño reducido del electrodo permite una medición sencilla del voltaje transepitelial y la resistencia de las células cultivadas en membranas microporosas
  • Incluye el Voltohmímetro, electrodo ajustable estándar, un Wi-Fi USB dongle, un cable de alimentación, un dispositivo de verificación y una suscripción de prueba gratuita de 6 meses a Millicell™ la cuenta Cloud.
  • Cada instrumento es compatible con batería, pero solo AC puede funcionar con energía de pared en ausencia de batería.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Voltohmómetro Digital
Tensión 0/1 V