Learn More
MilliporeSigma Millicell™ Hemocitometro desechable
Descripción
El hemocitómetro desechable Millicell™ se utiliza para contar células manualmente. Consta de dos o cuatro cámaras cerradas con un patrón en su superficie y orificios para inyectar muestras. El recuento celular se realiza del mismo modo que con la cámara de recuento Neubauer mejorada.
La cámara de recuento Neubauer mejorada consta de 9 cuadrados grandes, cada uno de 1 x 1 mm. Cada cuadrado tiene un volumen total de 0,1 mm3. Las células se distribuyen en 3 x 3 cuadrados grandes, cada uno con un lado de 1 mm y una superficie de 1 mm2.
Con el hemocitómetro desechable Millicell™, se inyectan 10 μL de muestra, teñida o sin teñir, en la cámara deseada.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Hemocitómetro |
| Grid Type | Neubauer Improved |
| Para utilizar con (aplicación) | Recuento celular |
| Incluye | 2 cámaras/portaobjetos |