Learn More
Melford Caldo Millers LB granulado
Código de producto. 30018429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018429 500 g 500 g
30018428 1 kg 1 Kg
30018430 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30018429 Proveedor Melford N.º de proveedor L24400500.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
Para la propagación y mantenimiento de E.
Para la propagación y mantenimiento de E. Coli. Fórmula alta en sal. Grado en Biología Molecular.
Disolver 25 gramos en 1 litro de agua destilada y ajustar el pH a 7,2. Caliente y agite frecuentemente para que se disuelva completamente. Esterilizar en autoclave durante 15 minutos. Material especialmente granulado para reducir el polvo y aumentar la tasa de solubilidad.
Ingredientes:
Triptona: 10 g/l
Cloruro de sodio: 10 g/l
Extracto de levadura: 5 g/l
Especificaciones
Cantidad 500 g