Learn More
Honeywell™ Arnés de seguridad de chaleco de alta visibilidad Miller H-Design™
Código de producto. 15646998
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño 3, amarillo
Código de producto.
15646998 Tamaño 3, amarillo
1 options
Código de producto. 15646998 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor 1032919
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Chaleco de alta visibilidad cómodo y arnés de seguridad de 2 puntos.
  • Arnés de 2 puntos Miller H-Design™ con cincha elástica, 2 anillas, hebillas automáticas.
  • Chaleco textil amarillo de alta visibilidad con cinta reflectante certificada en conformidad con EN ISO 20471 (2013)
  • Las cremalleras laterales con doble recorrido permiten una adaptación perfecta a cualquier forma de cuerpo y se ajustan a ropa de verano e invierno.
  • Cremalleras interiores para facilitar el acceso al arnés para hacer ajustes.
  • Chaleco extraíble fácil de fijar al arnés gracias a su sistema de enganche rápido (pulsadores)
  • Chaleco adecuado para cualquier arnés Miller H-Design:
    • 2 grandes aberturas delanteras permiten ajustar la altura del punto de anclaje esternal y las correas del pecho.
  • 1 abertura en la parte posterior con un cierre de velcro para sostener el anillo en D trasero.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de cierre Hebillas automáticas
Certificaciones/conformidad EN 361, EN ISO 20471 clase 2 (2013), EN ISO 13688 (2013), OEKO-TEX norma 100
Para utilizar con (aplicación) Construcción, prevención de caídas
Tamaño 3
Modelo Diseño en H
Color Amarillo