Learn More
Honeywell™ Arnés de seguridad con anillo en D de acoplamiento frontal de 2 puntos Miller H-Design™, Duraflex™
Código de producto. 15631757
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño 1, negro/verde
Código de producto.
15631757 Tamaño 1, negro/verde
1 options
Código de producto. 15631757 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor 1032867
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Nueva generación de arneses dedicados a los sectores de la construcción y la industria en general, y diseñada para proporcionar más comodidad, libertad de movimiento y seguridad.
  • Correas para el hombro: Cincha elástica de PES Duraflex de 44,5 mm con tratamiento PTFE (repelente al agua/antimanchas). Color: verde con diseño en negro. Resistencia a la rotura: > 2200 daN
  • Otras correas: Cincha negra estándar de PES de 44 mm con tratamiento PTFE (repelente al agua/antimanchas). Resistencia a la rotura: > 2700 daN
  • Anillo en D de anclaje trasero: acero, chapado en zinc. Resistencia a la rotura: > 2300 daN
  • Punto esternal: Anillo en D: acero, chapado en zinc. Resistencia a la rotura: > 2800 daN
  • Hebillas de acoplamiento de acero: chapadas en zinc. Resistencia a la rotura: > 900 daN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Categoría EC PPE: 3, aseguramiento de calidad: ISO 9001/2000, certificación CE: 0082/490/160/05/14/0155, Certificaciones: EN 361
Ubicación de la anilla en D Área delantera
Tamaño 1
Modelo Diseño en H
Material de cincha Duraflex, PES, PTFE
Peso (imperial) 140 kg (308,647 lb)
Color Negro
Material Elástica, PES, PTFE, Acero, Zinc
Tipo de producto Arnés de seguridad